Principaux documents
BAH171220000
Cleanware pipette rinsing system
for 61 cm (24 in.) pipettes
1 EA
1 270,00 $
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 270,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H17122-0000
Description générale
  • Includes 46 cm (18 in.) pipette jar, basket and rinser
  • All parts are chemical and corrosion resistant low density polyethylene
Informations légales
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.