Principaux documents
BR29210
BRAND® soaking jar
for pipette length 460 mm
Synonyme(s) :
Pipette Rinsing Systems, Pipettes, Soaking jar
1 EA
268,00 $
268,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
268,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
268,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
high-density polyethylene
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 29210
D.I. × H
150 mm × 510 mm
Capacité
10 L
Catégories apparentées
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG