Principaux documents
B97402
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyl-5-methylphenol
95%
Synonyme(s) :
6-tert-Butyl-m-cresol
250 ML
188,00 $
188,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
188,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
188,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
pb
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(c(O)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-9(10(12)7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
Clé InChI
XOUQAVYLRNOXDO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup