B92001
4-tert-Butylcyclohexanol, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Point d'ébullition
110-115 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
62-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C1CCC(O)CC1
InChI
1S/C10H20O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
CCOQPGVQAWPUPE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup