Documents
659312
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-iodotoluene
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(I)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.646
Densité
2.084 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Br)c(I)c1
InChI
1S/C7H6BrI/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
FLOUOTRVXNQGKP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup