Principaux documents
319880
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-propylbenzene
99%
25 G
99,40 $
99,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
99,40 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2C6H4Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
99,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.537 (lit.)
pb
225 °C (lit.)
Densité
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
CCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7H,2-3H2,1H3
Clé InChI
NUPWGLKBGVNSJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter