Principaux documents
P16303
Sigma-Aldrich
3-Phenoxypropyl bromide
96%
Synonyme(s) :
3-Bromopropyl phenyl ether
25 G
142,00 $
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
142,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5O(CH2)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
pb
130-134 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
10-11 °C (lit.)
Densité
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H11BrO/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Clé InChI
NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1