Principaux documents
B72604
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-methylnaphthalene
98%
5 G
88,40 $
25 G
308,00 $
88,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
88,40 $
25 G
308,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C10H6Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
88,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.651 (lit.)
pb
162-164 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9Br/c1-8-6-7-11(12)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
Clé InChI
IDRVLLRKAAHOBP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves