124109
1-Bromo-2-methylnaphthalene
technical grade, 90%
151,00 $
About This Item
151,00 $
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.648 (lit.)
pb
296 °C (lit.)
Densité
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C11H9Br/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-7H,1H3
Clé InChI
CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter