288314
1-Bromo-3,4-(methylenedioxy)benzene
97%
Synonyme(s) :
4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromo-1,3-benzodioxole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.583 (lit.)
Point d'ébullition
85-86 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
Clé InChI
FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter