498270
1-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propenylamine
96%
Synonyme(s) :
Ghosez′s reagent
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
pb
129-130 °C (lit.)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)\C(Cl)=C(\C)C
InChI
1S/C6H12ClN/c1-5(2)6(7)8(3)4/h1-4H3
Clé InChI
GQIRIWDEZSKOCN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26.67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Fluoroamidinium salts advance acid halogenation with greater stability and no oxazolones conversion compared to chlorides.