B11702
Benzoxazole
98%
109,00 $
About This Item
109,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 8
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pb
182 °C (lit.)
Pf
27-30 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1ccc2ocnc2c1
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
Clé InChI
BCMCBBGGLRIHSE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup