225444
2-Phenylbenzothiazole
97%
140,00 $
About This Item
140,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
111-113 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C13H9NS/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H
Clé InChI
XBHOUXSGHYZCNH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3