230138
Oxazole
98%
Synonyme(s) :
1,3-Oxazole, 3-Azafuran
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
69-70 °C (lit.)
Pf
−87-−84 °C (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1cocn1
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
Clé InChI
ZCQWOFVYLHDMMC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup