Principaux documents
677159
Sigma-Aldrich
Gamma-Butyrolactone-13C4
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
dihydro-2(3H)-Furanone-2,3,4,5-13C4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
pb
204-205 °C
Densité
1.17 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
O=[13C]1[13CH2][13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
YEJRWHAVMIAJKC-JCDJMFQYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup