Principaux documents
B103551
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride
98%
Synonyme(s) :
Butanoic anhydride
500 ML
85,10 $
1 L
141,00 $
85,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
85,10 $
1 L
141,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CO)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.19
Beilstein:
1099474
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
85,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
5.45 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 79.5 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
535 °F
Limite d'explosivité
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
pb
198-199 °C (lit.)
Pf
−75-−66 °C (lit.)
Densité
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Shiva Shanker Kaki et al.
Journal of oleo science, 64(8), 845-852 (2015-07-17)
Ferulic acid was modified to produce a novel phenolipid containing butyl chains. Ferulic acid was esterified with butanol to produce butyl ferulate which was further dihydroxylated followed by esterification with butyric anhydride to produce the phenolipid containing butyric acid. IR