143502
Trimethylacetic anhydride
99%
Synonyme(s) :
Pivalic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
Point d'ébullition
193 °C (lit.)
Densité
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O3/c1-9(2,3)7(11)13-8(12)10(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- in solid-phase oligonucleotide synthesis
- in kinetic resolution of racemic 2-hydroxy-γ-butyrolactones with diphenylacetic acid
- as acylation and esterification reagent for anilines
- as acylation and esterification reagent for phenols
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
162.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter