Documents
700223
Sigma-Aldrich
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)manganese(III)
97%
Synonyme(s) :
Mn(dpm)3, Shenvi Hydrogenation Catalyst, Mn(TMHD)3, Tris(dipivaloylmethanato)manganese
About This Item
Formule linéaire :
Mn(C11H19O2)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
604.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
core: manganese
reagent type: catalyst
Pf
160-170 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Mn](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Mn/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
Clé InChI
ORZPLLPBZHORSD-LWTKGLMZSA-K
Application
Catalyst for:
  • Intramolecular Diels-Alder reactions
  • Single electron donor for excess electron transfer studies in DNA
  • Enantioselective synthesis
  • Borylation reactions
  • Hydrohydrazination and hydroazidation
  • Oxidative carbonylation of phenol
Notably, this non-precious metal catalyst can be used to obtain the thermodynamic hydrogenation product of olefins, selectively.
Simple, Chemoselective Hydrogenation with Thermodynamic Stereocontrol
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable