339199
Iron(II) acetate
95%
Synonyme(s) :
Ferrous acetate, Iron diacetate, Iron(2+) acetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iron
Pf
190-200 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)O[Fe]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Fe/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Clé InChI
LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
- catalyst in organic oxidation reactions,
- mordant,
- precursor for preparation of other iron compounds,
- catalyst for synthesis of carbon nanotubes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.