43153
Diphenylphosphinic acid
≥98.0% (T)
73,60 $
About This Item
73,60 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (T)
Pf
193-195 °C (lit.)
193-196 °C
Solubilité
0.1 M NaOH: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
Clé InChI
BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- [Mg3(O2PPh2)6(DMF)2]·2DMF
- [Ca(O2PPh2)2(DMF)2]
- [Sr(O2PPh2)2(DMF)2]
- [Ba(O2PPh2)2(DMF)2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable