ALD00056
2-Naphthalenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
83-88 °C
Chaîne SMILES
O=S(C1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1)(F)=O
InChI
1S/C10H7FO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
Clé InChI
LGWYRYDAHZTSKX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.