Principaux documents
ALD00142
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonyl fluoride
95%
1 G
226,00 $
10 G
2 020,00 $
226,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
226,00 $
10 G
2 020,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H5FO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
226,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n20/D 1.373
Densité
1.264 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FS(CC)(=O)=O
InChI
1S/C2H5FO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
Clé InChI
OIBMEBLCOQCFIT-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
135.0 °F
Point d'éclair (°C)
57.22 °C
Les clients ont également consulté
Articles
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Contenu apparenté
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.