AEM2B3066
Xion AEM-Pention-72-15CL
thickness 30 μm, L × W 15 cm × 15 cm
964,00 $
About This Item
964,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
L × l
15 cm × 15 cm
Épaisseur
30 μm
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable