237558
Platinum on carbon
extent of labeling: 3 wt. % loading, matrix activated carbon support
101,00 $
About This Item
101,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
3 wt. % loading
Matrice
activated carbon support
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- hydrosilylation reaction for the production of molecules with silicon-carbon bonds[1]
- direct alcohol fuel cells (DAFCs)[2][3]
- an electrocatalyst in hydrogen evolution reaction (HER)[4]
- formation of nanocatalyst for polymer electrolyte fuel cells[5]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable