Principaux documents
A68807
Sigma-Aldrich
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
98%
Synonyme(s) :
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
5 G
211,00 $
211,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
211,00 $
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(CF3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.12
Beilstein:
2650702
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
211,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
powder
Pf
125-129 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
Clé InChI
UTKUVRNVYFTEHF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
M Schulz et al.
European journal of clinical pharmacology, 34(6), 633-636 (1988-01-01)
Flutamide is a nonsteroidal antiandrogen used in the treatment of prostatic carcinoma. We have investigated the disposition of flutamide and its two major metabolites in ten urological in-patients without significant liver or renal disease. After oral administration flutamide is absorbed
Gábor Benkovics et al.
International journal of pharmaceutics, 531(2), 614-620 (2017-05-16)
This contribution reports the design, synthesis and photochemical properties of a novel cationic, water soluble, β-cyclodextrin (βCD) conjugate integrating an anthracene moiety and a nitroaniline derivative within the primary side of the βCD scaffold. Photoinduced energy transfer between the anthracene