233234
3-Chloro-4-fluoronitrobenzene
98%
Synonyme(s) :
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
40-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClFNO2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H
Clé InChI
DPHCXXYPSYMICK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- benzoimidolones on Ameba resin
- methyl 6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]indol-10-ylacetate
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup