Principaux documents
A56450
Sigma-Aldrich
1-Aminohomopiperidine
95%
Synonyme(s) :
N-Aminohexamethyleneimine
5 G
242,00 $
242,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
242,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
242,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
pb
165 °C (lit.)
Densité
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NN1CCCCCC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-7H2
Clé InChI
UGBKOURNNQREPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Battistina Asproni et al.
Chemical biology & drug design, 91(1), 181-193 (2017-07-05)
Novel 1,4-dihydropyrazolo[3,4-a]pyrrolizine-, 4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-g]indolizine- and 1,4,5,6-tetrahydropyrazolo[3,4-c]pyrrolo[1,2-a]azepine-3-carboxamide-based compounds were designed and synthesized for cannabinoid CB