Principaux documents
255688
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-methylpiperazine
97%
25 G
110,00 $
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
110,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H13N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
pb
172-175 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1CCN(N)CC1
InChI
1S/C5H13N3/c1-7-2-4-8(6)5-3-7/h2-6H2,1H3
Clé InChI
RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Amino-4-methylpiperazine has been used:
  • in synthesis of pyrazolo-pyrazine, -pyridine derivatives[1] and 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)iminomethyl]phenol[2]
  • as a solvating and stabilizing agent in the preparation of uniform Ag nanoparticles (<10nm)[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
2-[(4-Methylpiperazin-1-yl) iminomethyl] phenol.
Guo, M-L.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(4), o1788-o1789 (2007)
Preparation and stabilization of Ag nanoparticles in 1-amino-4-methylpiperazine.
Park H-S, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 32(1), 273-273 (2011)
Henryk Foks et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 60(6-7), 513-517 (2005-06-14)
The investigations of new pyrazine and pyridine derivatives showing an antibacterial activity have been made. Upon treatment of 3-chloro-2-cyanopyrazine [1] and 2-chloro-3-cyanopyridine with 1,1-dimethyl-hydrazine, 1-aminopiperidine and 1-amino-4-methylpiperazine, either the pyrazolo-pyrazine (1), and -pyridine (2) derivatives, or ammonium salts (3-8) were