Principaux documents
97233
Sigma-Aldrich
1,3-Di-Z-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine, 2-(Trifluoromethylsulfonyl)-1,3-di-Z-guanidine
5 G
2 050,00 $
2 050,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
2 050,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H16F3N3O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.40
Beilstein:
7956609
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
2 050,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)S(=O)(=O)N=C(NC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H16F3N3O6S/c19-18(20,21)31(27,28)24-15(22-16(25)29-11-13-7-3-1-4-8-13)23-17(26)30-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H2,22,23,24,25,26)
Clé InChI
GLZHTZVKRCUQRB-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Guanidinylation reagent[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
K. Feichtinger et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 3804-3804 (1998)