913766
9,10-Dioxo-9,10-dihydrophenanthrene-3-carboxylic acid
≥95%
Synonyme(s) :
9,10-phenanthrenequinone photoclick reagent, Light-initiated bioorthogonal photoclick cycloaddition reagent, PQ
481,00 $
About This Item
481,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc2c(cc1)C(=O)C(=O)c3c2cccc3
InChI
1S/C15H8O4/c16-13-10-4-2-1-3-9(10)12-7-8(15(18)19)5-6-11(12)14(13)17/h1-7H,(H,18,19)
Clé InChI
DKIFEYAEWKRYFT-UHFFFAOYSA-N
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable