Principaux documents
84190
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethyl)-1,3-di-Boc-guanidine
≥90% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
1,3-Di-Boc-2-(2-aminoethyl)guanidine
1 G
434,00 $
5 G
1 810,00 $
434,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
434,00 $
5 G
1 810,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H26N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
434,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
2-(2-Aminoethyl)-1,3-di-Boc-guanidine, technical, ≥90% (HPLC)
Qualité
technical
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
lumps
Pf
95-98 °C
Application(s)
peptide synthesis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\CCN
InChI
1S/C13H26N4O4/c1-12(2,3)20-10(18)16-9(15-8-7-14)17-11(19)21-13(4,5)6/h7-8,14H2,1-6H3,(H2,15,16,17,18,19)
Clé InChI
GKQKBELHRNEGCI-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Guanidinylation reagent[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
K C Nicolaou et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(8), 1185-1208 (1998-10-24)
Recent studies demonstrated that peptide and antibody antagonists of integrin alpha v beta 3 block angiogenesis and tumor growth. In this article, the design, synthesis and biological evaluation of a series of nitroaryl ether-based, nonpeptide mimetics are described. The design