Principaux documents
95930
Sigma-Aldrich
Z-Arg-OH
≥96.0% (NT)
Synonyme(s) :
Nα-Z-L-Arginine, N2-Carbobenzyloxy-L-arginine
About This Item
Formule linéaire :
HN=C(NH2)NH(CH2)3CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.33
Beilstein:
2169267
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥96.0% (NT)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −9±1°, c = 5% in 1 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impuretés
~3% water
Pf
171-174 °C (dec.) (lit.)
171-174 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N4O4/c15-13(16)17-8-4-7-11(12(19)20)18-14(21)22-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,18,21)(H,19,20)(H4,15,16,17)/t11-/m0/s1
Clé InChI
SJSSFUMSAFMFNM-NSHDSACASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable