Principaux documents
15470
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(NO2)-OH
≥98.5% (calc. based on dry substance, T)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nω-nitro-L-arginine
25 G
147,00 $
147,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
147,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HN=C(NHNO2)NH(CH2)3CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.31
Beilstein:
2015163
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
147,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (calc. based on dry substance, T)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Impuretés
~15% residual solvents
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N5O6/c1-11(2,3)22-10(19)14-7(8(17)18)5-4-6-13-9(12)15-16(20)21/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,14,19)(H,17,18)(H3,12,13,15)/t7-/m0/s1
Clé InChI
OZSSOVRIEPAIMP-ZETCQYMHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable