Principaux documents
92877
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane-palladium(II) chloride
≥95.0%
Synonyme(s) :
Dichloro-1,4-bis(diphenylphosphino)butane-palladium(II), Palladium(II) chloride 1,4-bis(diphenylphosphino)butane complex, PdCl2(dppb)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H28Cl2P2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
603.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95.0%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl.C(CCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2.2ClH.Pd/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28;;;/h1-12,15-22H,13-14,23-24H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
JQXJBXVWVPVTOO-UHFFFAOYSA-L
Application
catalyst for coupling reactions
Autres remarques
Palladium-catalyzed cross-coupling and coupling reactions [1][2]
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Bjork, P.; Hornfeldt, A.-B. et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 1161-1161 (1994)
MethCohn, O.; Jiang, H.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3737-3737 (1998)
Minato, K.; Suzuki, K et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 511-511 (1984)
M. Kranenburg et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 155-155 (1998)
B.L. Shaw
Chemical Communications (Cambridge, England), 1863-1863 (1998)