Principaux documents
908177
Sigma-Aldrich
3DPAFIPN
≥95%
Synonyme(s) :
2,4,6-Tris(diphenylamino)-5-fluoroisophthalonitrile
100 MG
200,00 $
500 MG
578,00 $
200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
200,00 $
500 MG
578,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H30FN5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
647.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
307-401 °C
Activation du photocatalyseur
390 nm
Chaîne SMILES 
Fc1c(c(c(c(c1N(c7ccccc7)c6ccccc6)C#N)N(c5ccccc5)c4ccccc4)C#N)N(c3ccccc3)c2ccccc2
Clé InChI
GCGRXVMGBHYMDA-UHFFFAOYSA-N
Application
3DPAFIPN is cyanoarene-based donor-acceptor photocatalyst developed by the Zeitler group.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Elisabeth Speckmeier et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(45), 15353-15365 (2018-10-03)
The targeted choice of specific photocatalysts has been shown to play a critical role for the successful realization of challenging photoredox catalytic transformations. Herein, we demonstrate the successful implementation of a rational design strategy for a series of deliberate structural