Principaux documents
926744
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
1.0 M in toluene
25 ML
368,00 $
100 ML
879,00 $
368,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
368,00 $
100 ML
879,00 $
About This Item
Formule linéaire :
SO2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.06
368,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in toluene
Densité
0.888 g/mL
Chaîne SMILES 
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
Clé InChI
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Application
Valuable reagent offered as a solution in toluene for more convenient handling.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F
Point d'éclair (°C)
4.4 °C