Principaux documents
926752
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
1.0 M in dichloromethane
Synonyme(s) :
Sulfur superoxide (6CI), Sulfurous acid anhydride, Sulfurous oxide
About This Item
Formule linéaire :
SO2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.06
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in dichloromethane
Densité
1.307 g/mL
Chaîne SMILES 
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
Clé InChI
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Application
Valuable reagent offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2