Key Documents
92458
Sigma-Aldrich
Trimethylene sulfide
≥96.0% (GC)
Synonyme(s) :
Thietane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.14
Numéro Beilstein :
102383
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥96.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.510 (lit.)
n20/D 1.510
Point d'ébullition
94-94.5 °C (lit.)
Densité
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CSC1
InChI
1S/C3H6S/c1-2-4-3-1/h1-3H2
Clé InChI
XSROQCDVUIHRSI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Yu Ran Lee et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(5), 1163-1167 (2017-01-15)
We have measured the high-resolution vibrational spectra of a thietane (trimethylene sulfide) cation in the gas phase by employing the vacuum ultraviolet mass-analyzed threshold ionization (VUV-MATI) spectroscopic technique. Peaks in the low-frequency region of the observed MATI spectrum of thietane
Rabi A Musah et al.
Plant physiology, 170(2), 1075-1089 (2015-12-15)
The roots of the shy plant Mimosa pudica emit a cocktail of small organic and inorganic sulfur compounds and reactive intermediates into the environment, including SO2, methanesulfinic acid, pyruvic acid, lactic acid, ethanesulfinic acid, propanesulfenic acid, 2-aminothiophenol, S-propyl propane 1-thiosulfinate