G7208
Ethylene sulfite
98%
Synonyme(s) :
1,3,2-Dioxathiolan-2-oxide, Cyclic ethylene sulfite, ES, Glycol sulfite
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
159.1 °C (lit.)
Densité
1.426 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=S1OCCO1
InChI
1S/C2H4O3S/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2H2
Clé InChI
WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.1 °F
Point d'éclair (°C)
91.7 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter