Principaux documents
923818
Sigma-Aldrich
N-(But-3-yn-1-yl)-2-(((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)methyl)acrylamide
Synonyme(s) :
Coumarin alkyne CoLDR probe
50 MG
425,00 $
100 MG
584,00 $
425,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
425,00 $
100 MG
584,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H15NO4
Poids moléculaire :
297.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
425,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
(Alkyne)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1OC2=CC(OCC(C(NCCC#C)=O)=C)=CC=C2C=C1
Clé InChI
MTTOLTREJYBDSH-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(But-3-yn-1-yl)-2-(((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)methyl)acrylamide is a proteomic cysteine probe. As described in Reddi et al, the Nir London lab developed a-substituted N-alkynyl-methacrylamides for covalent ligand directed release chemistry (CoLDR). CoLDR represents a new type of acrylamide-based electrophiles for targeted covalent inhibitor discovery and design. Specifically this CoLDR probe is a coumarin derivative with a terminal alkyne for click chemistry.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Rambabu N Reddi et al.
Journal of the American Chemical Society, 143(13), 4979-4992 (2021-03-26)
Targeted covalent inhibitors are an important class of drugs and chemical probes. However, relatively few electrophiles meet the criteria for successful covalent inhibitor design. Here we describe α-substituted methacrylamides as a new class of electrophiles suitable for targeted covalent inhibitors.