Principaux documents
925047
Sigma-Aldrich
KB02-COOH
Synonyme(s) :
2-((1-(2-Chloroacetyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)oxy)acetic acid, Functionalized scout fragment
10 MG
170,00 $
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
170,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H14ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Application
KB02-COOH is a cysteine-reactive small-molecule fragment for chemoproteomic and ligandability studies for both traditionally druggable proteins as well as ″undruggable,″ or difficult-to-target, proteins. This fragment electrophile is the functionalized version of KB02 (912131).
Related useful products may include cysteine fragment KB02 (912131), KB02-SLF (914738), IA alkyne (924237), IA 5-TAMRA (925020), desthiobiotin iodoacetamide (923826), or biotin iodoacetamide (B2059).
Technology spotlight: Proteomic Ligandability Assessment
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xiaoyu Zhang et al.
Nature chemical biology, 15(7), 737-746 (2019-06-19)
Ligand-dependent protein degradation has emerged as a compelling strategy to pharmacologically control the protein content of cells. So far, however, only a limited number of E3 ligases have been found to support this process. Here, we use a chemical proteomic