Principaux documents
91376
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)-1-butanol
≥97.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH2CH2CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CN(C)CCCCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-7(2)5-3-4-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
QCTOLMMTYSGTDA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter