Principaux documents
909084
Sigma-Aldrich
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone
≥99%
5 G
414,00 $
414,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
414,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
43211915
Nomenclature NACRES :
NA.23
414,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99%
Forme
liquid
Contient
3000 ppm MEHQ as stabilizer
Couleur
clearoily
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O(c1cc(c(cc1)C(=O)c2ccccc2)O)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C17H14O4/c1-11(2)17(20)21-13-8-9-14(15(18)10-13)16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-10,18H,1H2,2H3
Clé InChI
IMNBHNRXUAJVQE-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone is a UV absorber that can be used in ophthamic and optical applications.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable