One of the commercial applications for this compound is as a UV blocking agent in contact lenses. However, this specific product is suitable for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals. A suitable grade for this application is not available at this time.
413216
2-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl acrylate
98%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-4-acryloxyethoxybenzophenone, 4-(2-Acryloxyethoxy)-2-hydroxybenzophenone
480,00 $
About This Item
480,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder
Pf
77-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cc(OCCOC(=O)C=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O5/c1-2-17(20)23-11-10-22-14-8-9-15(16(19)12-14)18(21)13-6-4-3-5-7-13/h2-9,12,19H,1,10-11H2
Clé InChI
NMMXJQKTXREVGN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
コンタクトレンズに添加する紫外線吸収剤として検討しております。 こちらの製品はコンタクトレンズに使用された実績はございますか? また、使用実績のあるものを可能な範囲で教えていただけると幸いです。