Principaux documents
903795
Sigma-Aldrich
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2) 5′-phosphate sodium salt
≥98 atom %, ≥90% (CP)
Synonyme(s) :
Vitamin B2-(dioxopyrimidine-13C4, 15N2) 5′-phosphate sodium salt, Vitamin G-(dioxopyrimidine-13C4, 15N2) 5′-phosphate sodium salt
1 MG
1 610,00 $
1 610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
1 610,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4C13H2015N2N2O9P·Na
Poids moléculaire :
484.28
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
 13C
 15N
≥98 atom %
Niveau de qualité
Essai
≥90% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=[13C]([15NH]1)[13C]([13C]2=[15N][13C]1=O)=NC3=CC(C)=C(C)C=C3N2C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(O)=O.[Na+]
Clé InChI
OHSHFZJLPYLRIP-NBKVJVGCSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Riboflavin-5′-phosphate (flavin mononucleotide or FMN) is a co-enzyme that was first isolated by Theorell. It is involved in the oxidation of glucose-6 phosphate and can be synthesized by phosphorylating riboflavin with phosphoryl chloride.[1]
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2) 5′- phosphate is an isotope of riboflavin-5′-phosphate wherein all the carbon and nitrogen atoms of dioxopyrimidine ring are replaced by 13C6 and 15N7, respectively.
Application
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2) 5′- phosphate can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
642. Nucleotides. Part V. Riboflavin-5′ phosphate
Forrest, HS and Todd, AR
Journal of the Chemical Society, 3295-3299 (1950)