Principaux documents
705292
Sigma-Aldrich
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2)
≥98 atom %, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
(–)-Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2), Lactoflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2), Vitamin B2-(dioxopyrimidine-13C4,15N2), Vitamin G-(dioxopyrimidine-13C4,15N2)
1 MG
423,00 $
5 MG
1 650,00 $
423,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
423,00 $
5 MG
1 650,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4C13H2015N2N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
423,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
 13C
 15N
≥98 atom %
Niveau de qualité
Essai
≥97% (CP)
Forme
chunks
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
orange
Pf
290 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc2N=[13C]3[13C](=O)[15NH][13C](=O)[15N]=[13C]3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1/i13+1,15+1,16+1,17+1,19+1,20+1
Clé InChI
AUNGANRZJHBGPY-HAIGJTSVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Riboflavin (Vitamin B2) is found in certain foods such as milk, meat, eggs, nuts, enriched flour, and green vegetables.[1][2] It is necessary for normal cell growth and function.
Application
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2) can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of riboflavin content in human plasma via LC-MS/MS.[3]
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Riboflavin
Pinto JT and Zempleni J
Advances in Nutrition (Bethesda, Md.), 7(5), 973-975 (2016)
Isotope dilution method for determination of vitamin B2 in human plasma using liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Diniz, M, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1113(5), 14-19 (2019)
Riboflavin (vitamin B-2) and health
Powers Hilary J
American Journal of Clinical Nutrition, 77(6), 1352-1360 (2003)