903191
Benzyl 4-oxo-5-(triethylsilyl)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Synonyme(s) :
Garg silyl triflate precursor
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.548
Densité
1.079 g/mL
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Température de stockage
−20°C
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.