797693
2-Chloro-6-(trimethylsilyl)phenyl triflate
Synonyme(s) :
Garg 3-chlorobenzyne precursor
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=C(OS(=O)(C(F)(F)F)=O)C([Si](C)(C)C)=CC=C1
InChI
1S/C10H12ClF3O3SSi/c1-19(2,3)8-6-4-5-7(11)9(8)17-18(15,16)10(12,13)14/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
QFWUIGWOSVHZMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.