Documents
D17807
Sigma-Aldrich
4,5-Diamino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine
85%
Synonyme(s) :
5,6-Diamino-2-thiouracil
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
85%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC1=C(N)C(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H6N4OS/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)
Clé InChI
QYSWOQHLIDKEOL-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
remainder inorganic salts
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable