902810
4,4′-Bis(trifluoromethyl)-2,⋅2′-bipyridine
Synonyme(s) :
Photocatalysis ligand
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Photocatalysis
Pf
78-80 °C
InChI
1S/C12H6F6N2/c13-11(14,15)7-1-3-19-9(5-7)10-6-8(2-4-20-10)12(16,17)18/h1-6H
Clé InChI
FFOMEQIMPYKURW-UHFFFAOYSA-N
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable